Przejdź do
G7637
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt
≥85% (HPLC), G-protein inhibitor, powder
Synonim(y):
GDPβS trilithium salt, GDP-β-S, GDP-β-S-Li3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
697,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2430,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12Li3N5O10P2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
477.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8181243
Assay:
≥85% (HPLC)
Form:
powder
697,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt, ≥85% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Li+].[Li+].[Li+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=S)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H15N5O10P2S.3Li/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(24-9)1-23-26(19,20)25-27(21,22)28;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,19,20)(H2,21,22,28)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
InChI key
LMCWQGPJYZRMKU-CYCLDIHTSA-K
Application
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate trilithium salt has been used as an inhibitor of G-protein activation to study its effects on acetylcholine current in bag cell neurons.[1][2] It has also been used to study its effects on cholinergic-dependent plateau potentials.[3]
Biochem/physiol Actions
Guanosine 5′-[β-thio]diphosphate is a non-hydrolyzable analog of guanosine.[1] It functions as an inhibitor of G-protein activation.[3]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Other Notes
Non-hydrolyzable GDP analog
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G8634G8877G5884
description
≥85% (HPLC), powder
description
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC), powder
description
≥95% (HPLC), powder
description
~95% (HPLC), powder
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (HPLC)
assay
≥90% (contains < 10% GDP, HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
~95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 20 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
solubility
H2O: ≥75 mg/mL (Solutions are very unstable; prepare immediately prior to use.)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 100 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)