This product has not been sterilized. For cell culture applications, filter sterilization of the reconstituted solution is needed.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 602,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
Informacje o tej pozycji
602,00 zł
Nazwa produktu
Penta-O-galloyl-β-D-glucose hydrate, ≥96% (HPLC)
assay
≥96% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +14 to +26°, c = 0.2 in acetone-d6
color
light brown
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](COC(C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1)=O)O2)OC(C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3)=O)OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@@H]2OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5)=O)C6=CC(O)=C(O)C(O)=C6.O
InChI
1S/C41H32O26.H2O/c42-17-1-12(2-18(43)28(17)52)36(57)62-11-27-33(64-37(58)13-3-19(44)29(53)20(45)4-13)34(65-38(59)14-5-21(46)30(54)22(47)6-14)35(66-39(60)15-7-23(48)31(55)24(49)8-15)41(63-27)67-40(61)16-9-25(50)32(56)26(51)10-16;/h1-10,27,33-35,41-56H,11H2;1H2/t27-,33-,34+,35-,41+;/m1./s1
InChI key
JCJIMLXECAATFH-ZSJSDXHXSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥96% (HPLC) | assay 98% | assay 98% | assay ≥98.0% (TLC) |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| color light brown | color - | color - | color - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Is this sterile for cell culture use or does it require additional filtering?
1 answer-
Helpful?
-
-
Where is pentagalloylglucose obtained from?
1 answer-
The source of this product may vary from lot to lot. This information is available on the lot-specific Certificate of Origin.
Please see the link below to access a specific lot or to request a sample Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/documents-search?tab=cooHelpful?
-