Przejdź do
G7375
D-Glucose 6-phosphate dipotassium salt hydrate
Sigma Grade, 98-100% dry basis (enzymatic)
Synonim(y):
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate dipotassium salt, Robison ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
463,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1280,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11K2O9P · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.32 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
Sigma Grade
Quality Segment
description
usually 2-4 H2O/mole
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
form
powder
impurities
<4 methanol (GC)
color
white
cation traces
K: 20.4 -26.1% (dry basis), P: <0.1%
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
−20°C
SMILES string
[K].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C6H13O9P.K.H/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);;
InChI key
OSJCIPGPFUZJML-UHFFFAOYSA-N
General description
Glucose is converted to D-Glucose 6-phosphate by phosphorylation of the 6′ carbon by either hexokinase or glucokinase in liver cells. D-Glucose 6-phosphate can be stored in the liver or muscle tiβue as glycogen until the body needs additional glucose where it will be proceβed by glycogen phosphorylase and released.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6750G6875G6526
grade
Sigma Grade
grade
-
grade
-
grade
-
assay
98-100% dry basis (enzymatic)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% anhydrous basis (enzymatic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
impurities
<4 methanol (GC)
impurities
glucose and starch, essentially free
impurities
glucose, essentially free
impurities
-
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)