Przejdź do
G5510
Glycogen azure
≥98% (HPLC), from rabbit liver, suitable for substrate for α-amylase
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.79
MDL number:
1680,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit liver
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
blue
suitability
suitable for substrate for α-amylase
storage temp.
2-8°C
Application
Glycogen azure was used in DNA precipitation.
Dye-labeled carrier that can be used for visualizing alcohol-precipitated nucleic acid pellets.
Preparation Note
Prepared by a modification of the procedure of Rinderknecht, H., et al., Experientia, 23, 805 (1967).
Other Notes
Rabbit liver glycogen covalently linked with Remazol Brilliant Blue R.
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Polysaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G887649525G0885
description
≥98% (HPLC), from rabbit liver, suitable for substrate for α-amylase
description
≥85% dry basis (enzymatic)
description
≥99.0% (TLC)
description
≥85% dry basis (enzymatic)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
assay
≥99.0% (TLC)
assay
≥85% dry basis (enzymatic)
biological source
rabbit liver
biological source
rabbit liver
biological source
-
biological source
bovine liver
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
suitable for substrate for α-amylase
suitability
-
suitability
suitable as substrate for γ-glutamyltranspeptidase test
suitability
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)