Merck
C211850
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C50H60N5O10P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
922.01
MDL number:
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
Assay:
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Form:
powder
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98.0% (reversed phase HPLC)
Quality Segment
form
powder
λ
conforms (UV/VIS Identity)
storage temp.
−20°C
General description
DMT-2′O-MOE-rMeC(bz) Phosphoramidite is a phosphoramidite that belongs to the family of amides of trivalent phosphorus acid H3PO3.
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)