Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C106H175N35O24S4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
2452.00
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized
Assay:
≥97% (HPLC)
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
mouse ... KCNJ1(56379)
rat ... KCNJ1(24521)
Biochem/physiol Actions
Blocks the GIRK1/4 and ROMK1 members of the inward-rectifier K+ channel family.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
Non-air oxidizable tertiapin derivative.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?