Przejdź do
G1627
Gly-His
powder
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
301,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H12N4O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
212.21
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Gly-His,
form
powder
Quality Segment
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NC(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12N4O3/c9-2-7(13)12-6(8(14)15)1-5-3-10-4-11-5/h3-4,6H,1-2,9H2,(H,10,11)(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
YIWFXZNIBQBFHR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
C6154G538650199
description
-
description
γ-glutamyl donor substrate
description
≥97% (HPLC)
description
BioUltra, ≥99.5% (NT)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white
color
-
color
-
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)