Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 438,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18N2S·HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
375.33
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
438,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[s]1c(nc(c1)c3ccc(cc3)C)c2cc(ncc2)CCC.Br
InChI
1S/C18H18N2S.BrH/c1-3-4-16-11-15(9-10-19-16)18-20-17(12-21-18)14-7-5-13(2)6-8-14;/h5-12H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
RJCFNQZVFUMORB-UHFFFAOYSA-N
General description
Fatostatin is a non-sterol diarylthiazole derivative. It prevents insulin-induced adipogenesis and lowers the amounts of fatty acid, triglyceride and low-density lipoprotein. Fatostatin has anti tumor and antimitotic properties.
Application
Fatostatin hydrobromide has been used:
- to study its anti-cancer activity and effects on mitotic microtubule spindle
- to study its effects on stomatal development
- to prevent SREBP cleavage-activating protein (SCAP)-mediated escort of sterol regulatory element-binding proteins (SREBPs)
Biochem/physiol Actions
Fatostatin hydrobromide is an SREBP inhibitor.
Fatostatin hydrobromide is an SREBP inhibitor. Fatostatin hydrobromide inhibits fat production and lowers glucose levels in mice by inhibiting SREBP (Sterol Regulatory Element Binding Proteins).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL | solubility H2O: 1 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL |
| storage condition desiccated | storage condition OK to freeze, desiccated (hygroscopic), protect from light | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?