Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 369,00 zł 313,65 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H14NNaO5S · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.30 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
313,65 zł
Cena katalogowa369,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D +120 to +130°, c = 1.0 in water
storage condition
desiccated
color
white to light brown
solubility
H2O: ≥20 mg/mL
originator
Daiichi-Sankyo
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].C[C@@H](O)C1C2SC(C3CCCO3)=C(N2C1=O)C([O-])=O
InChI
1S/C12H15NO5S.Na.H2O/c1-5(14)7-10(15)13-8(12(16)17)9(19-11(7)13)6-3-2-4-18-6;;/h5-7,11,14H,2-4H2,1H3,(H,16,17);;1H2/q;+1;/p-1/t5-,6-,7+,11-;;/m1../s1
InChI key
FHSVCMPZCIOKGW-VIDQLUEFSA-M
General description
Faropenem sodium hydrate belongs to the penem group of antibiotics prescribed for oral usage. Enterobacteriaceae bacterial infections with cephalosporin resistance are susceptible to faropenem. Faropenem could be an effective antibiotic to treat urinary tract infections caused by extended-spectrum beta-lactamases (ESBL) producing bacteria.
Biochem/physiol Actions
Broad spectrum beta-lactam antibiotic belonging to the penem group; β-lactamase stable.
Faropenem sodium is an ultra-broad spectrum, β-lactamase resistant, β-lactam antibiotic active against both Gram-positive and Gram-negative bacteria.
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - |
| solubility H2O: ≥20 mg/mL | solubility - | solubility H2O: freely soluble | solubility - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?