Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
0.04 unit | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Specific activity:
≥1.8 units/mg protein
Recombinant:
expressed in E. coli
2720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócrecombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
description
α-1,6-Fucosidase solution from Elizabethkingia miricola
form
buffered aqueous solution
specific activity
≥1.8 units/mg protein
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... FUCA1(2517), FUCA2(2519)
Biochem/physiol Actions
For reactions with complex carbohydrates, the substrate must be labeled with aminonaphthalenetrisulfonic acid (ANTS).
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will release 1.0 μmole of methylumbelliferone from 4-methylumbelliferyl α-L-fucoside per min at pH 5.0 at 37 °C
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥1.8 units/mg protein | specific activity ≥2 units/mg protein | specific activity ≥0.5 units/mg protein | specific activity ≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein |
| Gene Information human ... FUCA1(2517), FUCA2(2519) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant - | recombinant - | recombinant expressed in E. coli |
| UniProt accession no. | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - | UniProt accession no. - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?