Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥0.5 units/mg protein
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.5 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?