Przejdź do
F5006
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose
glycosylation inhibitor, glucose analog
Synonim(y):
2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose, FDG, 2-Deoxy-2-fluoro-D-glucose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1960,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5890,00 zł
4123,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11FO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.15
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.00% (TLC)
form
powder
mol wt
182.15 g/mol
concentration
≤100% (2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose)
color
, white to white with yellow cast
mp
174-176 °C
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OCC1OC(O)C(F)C(O)C1O
InChI
1S/C6H11FO5/c7-3-5(10)4(9)2(1-8)12-6(3)11/h2-6,8-11H,1H2
InChI key
ZCXUVYAZINUVJD-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose is non-toxic and a structural analog of glucose, significantly inhibiting glycosylation. As a glucose analog, uptake of 2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose is rapid in brain and heart cells.[1]
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose can be taken up by cells but does not undergo metabolic glycolysis.
Application
2-Fluoro-2-deoxy-D-glucose is used as a tracer for rapid tumor detection.[1] It is used as a glucose analog to study glucose uptake in mice with radiation and burn injuries. [2]Oncology therapy studies use FDG in combination with PET (Positron Emission Topography)
Biochem/physiol Actions
Glucose analog that inhibits cellular glycosylation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25972-M72987D4407
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
98%
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
color
, white to white with yellow cast
color
off-white to white
color
-
color
white to off-white
solubility
water: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 5 mg/mL
solubility
-
solubility
-
mol wt
182.15 g/mol
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)