Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł 1691,50 zł |
Informacje o tej pozycji
1691,50 zł
Cena katalogowa1990,00 złZaoszczędź 15%biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
101624, monoclonal
form
lyophilized powder
species reactivity
mouse
technique(s)
neutralization: suitable, western blot: 1-2 μg/mL
isotype
IgG1
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Fasl(14103)
General description
Immunogen
Application
Biochem/physiol Actions
Physical form
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information mouse ... Fasl(14103) | Gene Information human ... FASN(2194) | Gene Information human ... FasLG(356) | Gene Information mouse ... Pgf(18654) |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rat |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, mouse, rat | species reactivity mouse |
| clone 101624, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone 62526, monoclonal |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?