Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
>95%
form
powder
mol wt
~800,000 Da
color
orange
solubility
H2O: soluble 1 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Fluorescein hyaluronic acid has been used in the fluorescence imaging of hyaluronic acid (HA) and dextran surface coated filmsand patterned surfaces. It has also been used in confocal fluorescence microscopy to localize hyaluronic acid in collagen/HA composite gels .
Biochem/physiol Actions
Hyaluronan macromolecules (HAs) coupled to fluorescein amine is exploited to screen the hyaluronidase activity using fluorescence correlation spectroscopy (FCS) by measuring the quenching of fluorescein-labeled HA fragments.[1] It binds on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Used to bind on cell surface of malignant mesothelioma derived from human tumors.
Other Notes
From cock′s comb or by fermentation.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| color orange | color orange | color yellow to orange | color - |
| solubility H2O: soluble 1 mg/mL | solubility water: 1 mg/mL | solubility H2O: soluble 25 mg/mL | solubility DMSO: soluble 1 mg/mL, chloroform: soluble 10 mg/mL, methanol: soluble 10 mg/mL |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay >95% | assay ≥95% (NMR) | assay - | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?