Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1580,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1580,00 zł
Nazwa produktu
Fidaxomicin, ≥95% (HPLC)
biological source
(Actinoplanes deccanensis)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
solubility
DMSO: soluble 1 mg/mL, chloroform: soluble 10 mg/mL, methanol: soluble 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(CC)C(C(O[C@H]2[C@H](O)[C@H](OC)[C@H](OC/C3=C\C=C\C[C@H](O)/C(C)=C/[C@H](CC)[C@@H](O[C@]4([H])OC(C)(C)[C@@H](OC(C(C)C)=O)[C@H](O)[C@@H]4O)/C(C)=C/C(C)=C/C[C@]([C@H](O)C)([H])OC3=O)O[C@@H]2C)=O)=C(O)C(Cl)=C1O
InChI
1S/C52H74Cl2O18/c1-13-30-22-26(6)33(56)18-16-15-17-31(23-66-51-45(65-12)42(61)44(29(9)67-51)69-49(64)35-32(14-2)36(53)39(58)37(54)38(35)57)48(63)68-34(28(8)55)20-19-25(5)21-27(7)43(30)70-50-41(60)40(59)46(52(10,11)72-50)71-47(62)24(3)4/h15-17,19,21-22,24,28-30,33-34,40-46,50-51,55-61H,13-14,18,20,23H2,1-12H3/b16-15+,25-19+,26-22+,27-21+,31-17+/t28-,29-,30+,33+,34+,40-,41+,42+,43+,44-,45+,46+,50-,51-/m1/s1
InChI key
ZVGNESXIJDCBKN-UUEYKCAUSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 1 mg/mL, methanol: soluble 10 mg/mL, chloroform: soluble 10 mg/mL | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) | solubility methanol: 10 mg/mL, ethanol: 20 mg/mL (with heating) |
| biological source (Actinoplanes deccanensis) | biological source - | biological source - | biological source - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?