Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1180,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.82
UNSPSC Code:
41103913
Compatibility:
for use with 5430 R, for use with 5430
Manufacturer/tradename:
Eppendorf® 5427762000 (Global)
1180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
aluminum
feature
aerosol-tight
manufacturer/tradename
Eppendorf® 5427762000 (Global)
technique(s)
centrifugation: suitable
compatibility
for use with 5430 R, for use with 5430
Legal Information
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf SE
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with 5430 R | compatibility for use with 5430 R | compatibility for use with 5427 R | compatibility for use with 5804 , for use with 5804 R, for use with 5810 R |
| manufacturer/tradename Eppendorf® 5427762000 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5427756000 (Global) | manufacturer/tradename Eppendorf® 5409711008 | manufacturer/tradename Eppendorf® 5820761008 (Global) |
| technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable | technique(s) centrifugation: suitable |
| feature aerosol-tight | feature not aerosol-tight | feature aerosol-tight | feature aerosol-tight |
| material aluminum | material polypropylene | material - | material aluminum |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lid for Eppendorf(R) FA-45-48-11 Rotor
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?