Variant for enhanced cleavage specificity, ready-to-use stable solution for automation, Suitable for mass spectrometry, recombinant, expressed in Pichia pastoris
Synonim(y):
Brak aktywności chemotryptycznej, Dimetylowana rTrypsyna, Dimetylowana rekombinowana trypsyna do trawienia białek w spektrometrii masowej, Spektrometria masowa Dimetylowana trypsyna
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKU
Dostępność
Cena netto
100 μg
EMS0005-100UG
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
619,00 zł
4 x 100 μg
EMS0005-4X100UG
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1680,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.78
Form:
ready-to-use solution
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
EMS0005-100UG
619,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
SOLu-Trypsin Dimethylated (EMS0005) to nasz ekskluzywny enzym Advanced Proteomics Grade, który jest stabilny w roztworze do spektrometrii mas. Zaprojektowany tak, aby był stabilny w roztworze w lodówce, SOLu-Trypsin Dimethylated może być użyty natychmiast bez przygotowania. Inne formy trypsyny wymagają rozmrożenia lub rekonstytucji i muszą zostać wyrzucone, jeśli nie zostaną użyte natychmiast. SOLu-Trypsin Dimethylated pozwala zachować nadmiar produktu do wykorzystania w przyszłości, eliminując w ten sposób niepotrzebne odpady i koszty. SOLu-Trypsin Dimethylated zawiera rekombinowaną trypsynę o wysokiej czystości, wolną od aktywności chymotrypsyny, aby zapewnić wysoką wierność trawienia.
Features and Benefits
Gotowy do użycia - nie wymaga przygotowania, takiego jak rekonstytucja lub rozmrażanie.
Płynnie dopasowuje się do ustalonego przepływu pracy - nie ma potrzeby modyfikowania protokołów
Eliminuje odpady - pozostaje stabilny w lodówce po użyciu, więc nie ma potrzeby wyrzucania nadmiaru produktu.
Rekombinowana, świńska sekwencja - brak aktywności chymotropowej
Stabilny do krótkotrwałego stosowania w temperaturze pokojowej w autosamplerze lub na robocie do przenoszenia płynów
What's the feature/benefit of EMS0005 over EMS0004? Thanks!
1 answer
Technical Support
·3 years ago
The difference between SOLu-Trypsin Dimethylated (EMS0005) and SOLu-Trypsin (EMS0004) products is primarily the stability. The dimethylated form, EMS0005, is more resistant to autolysis over time.