Przejdź do
EHU024241
MISSION® esiRNA
targeting human RBBP5
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
956,00 zł
50 μg
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
1720,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
956,00 zł
Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych).
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CCAGAGGAAGCTGATGGAACTTTGGATTGTATCAGCATGGCTTTGACTTGCACCTTTAACAGGTGGGGCACACTGCTTGCAGTTGGCTGTAATGATGGCCGAATTGTCATCTGGGATTTCTTGACAAGAGGCATTGCTAAAATAATTAGTGCACACATCCATCCAGTGTGTTCTTTATGCTGGAGCCGAGATGGTCATAAACTCGTGAGTGCTTCCACTGATAACATAGTGTCACAGTGGGATGTTCTTTCAGGCGACTGTGACCAGAGGTTTCGATTCCCTTCACCCATCTTAAAAGTCCAATATCATCCACGAGATCAGAACAAGGTTCTCGTGTGTCCCATGAAATCTGCTCCTGTCATGTTGACCCTTTCAGATTCCAAACATGTTGTTCTGCCGGTGGACGATGACTCCGATTT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... RBBP5(5929)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
EHU130301EHU021651EHU086781
description
targeting human RBBP5
description
targeting human RDH5
description
targeting human RBBP7
description
targeting human RBBP6
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
product line
MISSION®
Ensembl | human accession no.
ENSG00000117222
Ensembl | human accession no.
ENSG00000135437
Ensembl | human accession no.
ENSG00000102054
Ensembl | human accession no.
ENSG00000122257
esiRNA cDNA target sequence
CCAGAGGAAGCTGATGGAACTTTGGATTGTATCAGCATGGCTTTGACTTGCACCTTTAACAGGTGGGGCACACTGCTTGCAGTTGGCTGTAATGATGGCCGAATTGTCATCTGGGATTTCTTGACAAGAGGCATTGCTAAAATAATTAGTGCACACATCCATCCAGTGTGTTCTTTATGCTGGAGCCGAGATGGTCATAAACTCGTGAGTGCTTCCACTGATAACATAGTGTCACAGTGGGATGTTCTTTCAGGCGACTGTGACCAGAGGTTTCGATTCCCTTCACCCATCTTAAAAGTCCAATATCATCCACGAGATCAGAACAAGGTTCTCGTGTGTCCCATGAAATCTGCTCCTGTCATGTTGACCCTTTCAGATTCCAAACATGTTGTTCTGCCGGTGGACGATGACTCCGATTT
esiRNA cDNA target sequence
TAATGCTGGTGTGGCTGGTATCATCGGACCCACACCATGGCTGACCCGGGACGATTTCCAGCGGGTGCTGAATGTGAACACAATGGGTCCCATCGGGGTCACCCTTGCCCTGCTGCCTCTGCTGCAGCAAGCCCGGGGCCGGGTGATCAACATCACCAGCGTCCTGGGTCGCCTGGCAGCCAATGGTGGGGGCTACTGTGTCTCCAAATTTGGCCTGGAGGCCTTCTCTGACAGCCTGAGGCGGGATGTAGCTCATTTTGGGATACGAGTCTCCATCGTGGAGCCTGGCTTCTTCCGAACCCCTGTGACCAACCTGGAGAGTCTGGAGAAAACCCTGCAGGCCTGCTGGGCACGGCTGCCTCCTGCCACACAGGCCCACTATGGGGGGGCCTTCCTCACCAAGTACCTGAAAATGCAACAGCG
esiRNA cDNA target sequence
TTCAGTGGCCCAGTCTTACCGTTCAGTGGCTTCCTGAAGTGACTAAACCTGAAGGAAAAGATTATGCCCTTCATTGGCTAGTGCTGGGGACTCATACGTCTGATGAGCAGAATCATCTGGTGGTTGCTCGAGTACATATTCCCAATGATGATGCACAGTTTGATGCTTCCCATTGTGACAGTGACAAGGGTGAATTTGGTGGCTTTGGTTCTGTAACAGGAAAAATTGAATGTGAAATTAAAATCAATCACGAAGGAGAAGTAAACCGTGCTCGTTACATGCCGCAGAATCCTCACATCATTGCTACAAAAACACCATCTTCTGATGTGTTGGTTTTTGACTATACAAAACACCCTGCTAAACCAGACCCAAGTGGAGAATGTAATCCTGATCTCAGATTAAGAGGTCACCAGAAGGAAGGCT
esiRNA cDNA target sequence
CAGAGGAGCCATCTTCTTCCTCAGAAGAAGATGATCCTATCCCAGATGAATTGTTGTGTCTCATCTGCAAGGATATTATGACTGATGCTGTTGTGATTCCCTGCTGTGGAAACAGTTACTGTGATGAATGTATAAGAACAGCACTCCTGGAATCAGATGAGCACACATGTCCGACGTGTCATCAAAATGATGTTTCTCCTGATGCTTTAATTGCCAATAAATTTTTACGACAGGCTGTAAATAACTTCAAAAATGAAACTGGCTATACAAAAAGACTACGAAAACAGTTACCTCCTCCACCACCCCCAATACCACCTCCGAGACCACTGATTCAGAGGAACCTACAACCTCTGATGAGATCTCCGATATCAAGACAACAAGATCCTCTTATGATTCCAGTGACATCTTCATCAACTCACCCAGCTCCGTCTA
Gene Information
human ... RBBP5(5929)
Gene Information
human ... RDH5(5959)
Gene Information
human ... RBBP7(5931)
Gene Information
human ... RBBP6(5930)
NCBI accession no.
NM_005057
NCBI accession no.
NM_002905
NCBI accession no.
NM_002893
NCBI accession no.
NM_006910
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)