Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 956,00 zł |
50 μg | Wysyłka zazwyczaj następuje w ciągu 3 tygodni (od 4 do 6 tygodni w przypadku zamówień niestandardowych). | 1720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
956,00 zł
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
CGTCTCCCACCCATTTTCTATGGAAAACCAAGGGGATCGGGCCATGATAGCCACTGGCAGCTTTGAAGAACGGGACACCTTTAGAGAAGCTTGATCTTGGAGGCCTCACCGTGAGACCTTACAAAGCCGGATTCCGGCAGAGTTCCTCTATCTCGTCTTGTTGCTGATTAAAGGTGCCCCTGTCTCCAGTTTTTCTCCATCTCCTGGGACGTAGCAGGAAATCAGCATCATGGTTGGGTTCAAGGCCACAGATGTGCCCCCTACTGCCACTGTGAAGTTTCTTGGGGCTGGCACAGCTGCCTGCATCGCAGATCTCATCACCTTTCCTCTGGATACTGCTAAAGTCCGGTTACAGATCCAAGGAGAAAGTCAGGGGCCAGTGCGCGCTACAGCCAGCGCCCAGTACCGCGGTGTGATGGGCACCATTCTGACCATGGTGCGTACTGAGGGCCCCCGAAGCCTCTACAATGGGCTGGTTGCCGGCCTGCAGCGCCAAATGAGCTTTGCCTCTGTCCGCATCGGCCTGTATGATTCT
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... UCP2(7351)
General description
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description targeting human UCP2 | description Chemicon®, from rabbit | description Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody | description liquid, Calbiochem® |
| product line MISSION® | product line - | product line Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies | product line - |
| Ensembl | human accession no. | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - | Ensembl | human accession no. - |
| esiRNA cDNA target sequence CGTCTCCCACCCATTTTCTATGGAAAACCAAGGGGATCGGGCCATGATAGCCACTGGCAGCTTTGAAGAACGGGACACCTTTAGAGAAGCTTGATCTTGGAGGCCTCACCGTGAGACCTTACAAAGCCGGATTCCGGCAGAGTTCCTCTATCTCGTCTTGTTGCTGATTAAAGGTGCCCCTGTCTCCAGTTTTTCTCCATCTCCTGGGACGTAGCAGGAAATCAGCATCATGGTTGGGTTCAAGGCCACAGATGTGCCCCCTACTGCCACTGTGAAGTTTCTTGGGGCTGGCACAGCTGCCTGCATCGCAGATCTCATCACCTTTCCTCTGGATACTGCTAAAGTCCGGTTACAGATCCAAGGAGAAAGTCAGGGGCCAGTGCGCGCTACAGCCAGCGCCCAGTACCGCGGTGTGATGGGCACCATTCTGACCATGGTGCGTACTGAGGGCCCCCGAAGCCTCTACAATGGGCTGGTTGCCGGCCTGCAGCGCCAAATGAGCTTTGCCTCTGTCCGCATCGGCCTGTATGATTCT | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - | esiRNA cDNA target sequence - |
| Gene Information human ... UCP2(7351) | Gene Information human ... UCP2(7351) | Gene Information human ... UCP2(7351) | Gene Information human ... UCP2(7351) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −70°C |
| form lyophilized powder | form - | form buffered aqueous glycerol solution | form liquid |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?