Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 749,00 zł 636,65 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C30H39N5O7S2 · xH2O
Masa cząsteczkowa:
645.79 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
636,65 zł
Cena katalogowa749,00 złZaoszczędź 15%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)SSC(C)(C)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)Cc2ccc(O)cc2)C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C30H39N5O7S2/c1-29(2)23(34-25(38)20(31)14-18-10-12-19(36)13-11-18)27(40)32-16-22(37)33-21(15-17-8-6-5-7-9-17)26(39)35-24(28(41)42)30(3,4)44-43-29/h5-13,20-21,23-24,36H,14-16,31H2,1-4H3,(H,32,40)(H,33,37)(H,34,38)(H,35,39)(H,41,42)/t20-,21-,23-,24-/m0/s1
InChI key
MCMMCRYPQBNCPH-WMIMKTLMSA-N
General description
Application
[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate (DPDPE) has been used to study the pharmacodynamic and pharmacokinetic capabilities of polyethylene glycol (PEG) conjugate of DPDPE in rodents.[3] It has been used to study the tendency of opiate self-administration in male Long-Evans rats, in ventral tegmental area (VTA).[4]
Biochem/physiol Actions
Antinociceptive activity mediated through the δ1 receptor while the modulatory activity is mediated through the δ2 receptor. Tritiated [D-Pen2,5]-enkephalin is used as a δ1 ligand.
Other Notes
Lyophilized from 0.1% TFA in H2O
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![[D-Pen2,5]-Enkephalin hydrate ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/184/136/1e0e1352-7665-406c-b51c-9a4fd9474b9a/640/1e0e1352-7665-406c-b51c-9a4fd9474b9a.png)
![[Met5]Enkephalin acetate salt hydrate ≥95.0% (HPLC), powder](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/158/699/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c/640/80b4b65b-7e48-49a2-ba61-4433cf1f375c.png)
![[D-Ala2, D-Leu5]-Enkephalin acetate salt ≥95% (HPLC)](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/934/176/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687/640/d990e568-42df-43e9-a231-da7a3d9d7687.png)