Przejdź do
E2375
Emetine dihydrochloride
RNA polymerase inhibitor
Synonim(y):
6′,7′,10,11-Tetramethoxyemetan dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
434,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1750,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H40N2O4 · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
553.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
434,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Emetine dihydrochloride,
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
parasites
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C[C@@]3([H])NCCC4=C3C=C(OC)C(OC)=C4)[C@@H](CC)CN1CCC5=C2C=C(OC)C(OC)=C5
InChI
1S/C29H40N2O4.2ClH/c1-6-18-17-31-10-8-20-14-27(33-3)29(35-5)16-23(20)25(31)12-21(18)11-24-22-15-28(34-4)26(32-2)13-19(22)7-9-30-24;;/h13-16,18,21,24-25,30H,6-12,17H2,1-5H3;2*1H/t18-,21-,24+,25-;;/m0../s1
InChI key
JROGBPMEKVAPEH-GXGBFOEMSA-N
Application
Emetine dihydrochloride has been used:
  • as a protein synthesis inhibitor to study its effects on human papillomavirus type 8 E2 protein half-life[1]
  • to study its effects on the stress granules assembly[2]
  • as a chain-elongation inhibitor in puromycin assay for protein synthesis[3]
Biochem/physiol Actions
Emetine dihydrochloride is a member of the ipecac alkaloids family. It can mediate inhibition of protein and nucleic acid synthesis. It exhibits antiviral activity against dengue virus infection and severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2).[4] Emetine dihydrochloride exhibits anti-proliferative effects against bladder cancer cells.[5] It also possesses anti-protozoal activity.[4]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324693E01000001235004
Emetyna United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1235004
Emetyna
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
antibiotic activity spectrum
parasites
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Emetine dihydrochloride
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)