E1636
β-Estradiol 3,17-disulfate dipotassium salt
≥95%
Synonim(y):
1,3,5(10)-Estratriene 3,17β-disulfate, 3,17β-Dihydroxy-1,3,5(10)-estratriene disulfate
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
synthetic
Próba
≥95%
Postać
powder
metody
inhibition assay: suitable
rozpuszczalność
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[K].[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(OS(O)(=O)=O)ccc24)OS(O)(=O)=O
InChI
1S/C18H24O8S2.K.H/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(25-27(19,20)21)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)26-28(22,23)24;;/h3,5,10,14-17H,2,4,6-9H2,1H3,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/t14-,15-,16+,17+,18+;;/m1../s1
Klucz InChI
CPIZVUIARARPNO-LBARCDFESA-N
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3