Przejdź do
E0881
Elastatinal
powder
Synonim(y):
(2S)-2-[(4S)-2-Amino-1,4,5,6-tetrahydro4-pyrimidinyl]-N-[[[(1S)-1-carboxy-3-methylbutyl]amino]carbonyl]glycyl-N1-[(1S)-1-methyl-2-oxoethyl-L-glutamamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
827,00 zł
702,95 zł
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1530,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H36N8O7
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.56
MDL number:
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
EC Number:
257-426-7
Beilstein/REAXYS Number:
873543
702,95 zł
Cena katalogowa827,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Elastatinal, microbial
biological source
microbial
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(O)=O)[C@]1([H])CCNC(=N)N1
InChI
1S/C21H36N8O7/c1-10(2)8-14(19(34)35)28-21(36)29-16(12-6-7-24-20(23)27-12)18(33)26-13(4-5-15(22)31)17(32)25-11(3)9-30/h9-14,16H,4-8H2,1-3H3,(H2,22,31)(H,25,32)(H,26,33)(H,34,35)(H3,23,24,27)(H2,28,29,36)/t11-,12-,13-,14-,16-/m0/s1
InChI key
IJWCGVPEDDQUDE-YGJAXBLXSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent, irreversible elastase inhibitor.
Potent, irreversible elastase inhibitor. Elastatinal is a much stronger inhibitor of elastase from pancreas than from leucocytes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2301E9658SML0789
biological source
microbial
biological source
-
biological source
-
biological source
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
solubility
water: 20 mg/mL, clear, faintly yellow to yellow
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 14 mg/mL at 60 °C (warming for 5 minutes), DMSO: 64 mg/mL
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)