Przejdź do
D9753
DL-3,4-Dihydroxyphenyl glycol
Synonim(y):
DL-α,β,3,4-Tetrahydroxyphenethyl alcohol, DL-β,3,4-Trihydroxyphenethyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
249-260-9
MDL number:
Form:
powder
1800,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
storage temp.
−20°C
SMILES string
OCC(O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C8H10O4/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,8-12H,4H2
InChI key
MTVWFVDWRVYDOR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
H4291H3648197653
form
powder
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)