Przejdź do
D8399
Danazol
≥98%
Synonim(y):
17β-Hydroxy-2,4,17α-pregnadien-20-yno[2,3-d]isoxazole, 2,4,17α-Pregnadien-20-yno[2,3-d]­isoxa­zol-17-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
914,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2790,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H27NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
241-270-1
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
362,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
SMILES string
CC12Cc3cnoc3C=C1CCC4C2CCC5(C)C4CC[C@@]5(O)C#C
InChI
1S/C22H27NO2/c1-4-22(24)10-8-18-16-6-5-15-11-19-14(13-23-25-19)12-20(15,2)17(16)7-9-21(18,22)3/h1,11,13,16-18,24H,5-10,12H2,2-3H3/t16?,17?,18?,20?,21?,22-/m0/s1
InChI key
POZRVZJJTULAOH-ZIKCMSSPSA-N
Biochem/physiol Actions
Danazol is a weak androgen; anterior pituitary suppressant.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1162501SML2344G5168
Danazol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1162501
Danazol
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥89% (HPLC)
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Danazol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)