Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 947,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3580,00 zł 3043,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H38N2O5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
519.07
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
947,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
H2O: ~20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1CC2=CC(OC)=C(OC)C=C2CCN1C[C@@H](CCC3)CN3CCC4=CC(OC)=C(OC)C=C4.[H]Cl
InChI
1S/C28H38N2O5.ClH/c1-32-24-8-7-20(14-25(24)33-2)9-12-29-11-5-6-21(18-29)19-30-13-10-22-15-26(34-3)27(35-4)16-23(22)17-28(30)31;/h7-8,14-16,21H,5-6,9-13,17-19H2,1-4H3;1H/t21-;/m0./s1
InChI key
MTAKUIYCCYKGJJ-BOXHHOBZSA-N
Application
DK-AH 269 has been used as a hyperpolarization-activated and cyclic nucleotide-gated channel (HCN) antagonist to study its effects on the inhibition of Ih in HCN-deficient hair cells of mice. It has also been used as an HCN blocker to study its effects on action potential firing in the suprachiasmatic nucleus (SCN) neurons.
Biochem/physiol Actions
DK-AH 269 (Cilobradine) is an HCN Channel blocker; an open channel blocker of neuronal Ih and related cardiac If channels.
DK-AH 269 is a bradycardiac agent.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Cyclic Nucleotide-Gated (CNG) and Hyperpolarization Activated Cyclic Nucleotide-Gated (HCN) Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: ~20 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL | solubility H2O: >10 mg/mL | solubility H2O: >5 mg/mL |
| color white | color white | color white | color white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?