Przejdź do
D5307
Stopień amplifikacji DNaza 1
Synonim(y):
Deoksyrybonukleaza I (dnase 1)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1000 units
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.53
UNSPSC Code:
12352204
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Other Notes
stopień wzmocnienia** pozycja niewymieniona
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AMPD110104159001260913
form
liquid
form
liquid
form
lyophilized
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)