Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1630,00 zł |
25 ea | Dostępne do wysyłki DZISIAJzKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 3150,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1630,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
biological source
bovine pancreas
Quality Segment
description
Merck USA index - 14, 2906
form
lyophilized
specific activity
≥60,000 dornase units/mg dry wt
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated
solubility
sodium acetate buffer: soluble, water: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
General description
Preparation Note
Other Notes
Jones, S.J., et al. 1996. J. Mol. Biol.264, 1154.
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas | biological source bovine pancreas |
| specific activity ≥60,000 dornase units/mg dry wt | specific activity 1700—2300 U/vial | specific activity ≥2,000 units/mg protein | specific activity ≥2,000 Kunitz units/mg protein |
| form lyophilized | form powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| storage condition OK to freeze, desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| shipped in ambient | shipped in - | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c