Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1140,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1140,00 zł
Nazwa produktu
(S)-3,5-Dihydroxyphenylglycine hydrate, ≥98% (HPLC), powder
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated, protect from light
color
white
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.N[C@H](C(O)=O)c1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C8H9NO4.H2O/c9-7(8(12)13)4-1-5(10)3-6(11)2-4;/h1-3,7,10-11H,9H2,(H,12,13);1H2/t7-;/m0./s1
InChI key
QZEFIWWBQUKNFA-FJXQXJEOSA-N
Gene Information
human ... GRM1(2911)
Application
- as mGluR1/5 agonist for metabotropic glutamate receptor 1 (mGluR1/5) activation in synaptoneurosomal preparations
- in ACSF for DHPG stimulation
- to inject into basolateral amygdala to study its effect on memory expression
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated, protect from light | storage condition protect from light | storage condition desiccated, protect from light | storage condition desiccated |
| Gene Information human ... GRM1(2911) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?