Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 236,00 zł 177,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2NC(=NH)NHCSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
218-308-0
MDL number:
Assay:
99%
177,00 zł
Cena katalogowa236,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
99%
mp
171-173 °C (lit.)
functional group
amine, thiourea
SMILES string
NC(=N)NC(N)=S
InChI
1S/C2H6N4S/c3-1(4)6-2(5)7/h(H6,3,4,5,6,7)
InChI key
OKGXJRGLYVRVNE-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description 99% | description ReagentPlus®, 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 171-173 °C (lit.) | mp 63-64 °C (lit.) | mp 84-86 °C (lit.) | mp 163-166 °C (lit.) |
| functional group thiourea, amine | functional group - | functional group - | functional group nitro, amine, hydroxyl |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?