Przejdź do
D1446
Dexrazoxane
≥95% (HPLC), cardiopulmonary protectant, powder
Synonim(y):
(+)-(S)-4,4′-Propylenedi-2,6-piperazinedione, (S)-(+)-1,2-Bis(3,5-dioxopiperazin-1-yl)propane, Cardioxane, ICRF-187, NSC169780, Zinecard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
464,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1820,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H16N4O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.27
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
464,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dexrazoxane, ≥95% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
originator
Johnson & Johnson
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](CN1CC(=O)NC(=O)C1)N2CC(=O)NC(=O)C2
InChI
1S/C11H16N4O4/c1-7(15-5-10(18)13-11(19)6-15)2-14-3-8(16)12-9(17)4-14/h7H,2-6H2,1H3,(H,12,16,17)(H,13,18,19)/t7-/m0/s1
InChI key
BMKDZUISNHGIBY-ZETCQYMHSA-N
General description
Dexrazoxane is a member of bis(2,6-dioxopiperazines), that functions as a topoisomerase 2 catalytic inhibitor. Dexrazoxane is a free radical scavenger. It might protect the heart from doxorubicin-associated damage. Dexrazoxane acts as a cardiopulmonary protectant, while treating Hodgkin′s disease (HD). It functions as a chelating agent, which limits the formation of anthracycline-iron complexes. It is used to synthesize antimalarial drugs.
Application
Dexrazoxane has been used in chromatin remodelling experiments.
Biochem/physiol Actions
Dexrazoxane is a cardioprotective compound against anthracyclines. It functions by inhibiting topoisomerase II without inducing DNA strand breaks. Dexrazoxane is a + enantiomer of razoxane.
Dexrazoxane is a cardioprotective compound used to counteract the effects of anthracyclines. Dexrazoxane is believed to function as a free radical scanenger.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Apoptosis research. Click here to discover more featured Apoptosis products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound was developed by Johnson & Johnson. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML051505587R8657
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
>98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
DMSO: 40 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dexrazoxane
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)