D0899
Diazepam
≥98% (TLC), powder, GABAA receptor ligand
Synonim(y):
7-Chloro-1-methyl-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one, Ro 5-2807
About This Item
Polecane produkty
product name
Diazepam,
Postać
powder
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
rozpuszczalność
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 1.6 mg/mL
DMF: soluble
H2O: slightly soluble
ethanol: soluble
inicjator
Roche
ciąg SMILES
CN1C(=O)CN=C(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O/c1-19-14-8-7-12(17)9-13(14)16(18-10-15(19)20)11-5-3-2-4-6-11/h2-9H,10H2,1H3
Klucz InChI
AAOVKJBEBIDNHE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
rat ... Gabra1(29705) , Gabra2(29706)
Zastosowanie
- as an anxiolyte in pilocarpine protocol.
- in multi-electrode array (MEA) technology
- as a marker for human serum albumin
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves