Przejdź do
D0676
Dobutamine hydrochloride
≥98% (TLC), powder, α1, β1 and β2-adrenoceptor agonist
Synonim(y):
(±)-3,4-Dihydroxy-N-[3-(4-hydroxyphenyl)-1-methylpropyl]-β-phenethylamine hydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
350,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1120,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23NO3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
337.84
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
256-464-1
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
powder
350,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Dobutamine hydrochloride, ≥98%
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
originator
Eli Lilly
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].CC(CCc1ccc(O)cc1)NCCc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H23NO3.ClH/c1-13(2-3-14-4-7-16(20)8-5-14)19-11-10-15-6-9-17(21)18(22)12-15;/h4-9,12-13,19-22H,2-3,10-11H2,1H3;1H
InChI key
BQKADKWNRWCIJL-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Dobutamine hydrochloride has been used:
  • to treat mouse embryonic fibroblasts for cell death analysis
  • to inhibit TAZ (transcriptional coactivator with PDZ-binding motif)/YAP (Yes-associated protein) of Hippo pathway and study its effect on tumor cell proliferation
  • as β1-AR partial agonist to determine its effects on budding of endophilin-mRFP-positive structures by live-cell imaging
Biochem/physiol Actions
Dobutamine is a synthetic catecholamine that stimulate the β1 -adrenoceptor receptor. It exhibits inotropic outcome on the myocardium. Dobutamine elevates contractility and is known to be useful in the condition of low blood pressure.
Features and Benefits
This compound was developed by Eli Lilly. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1224507D2954000H8502
form
powder
form
-
form
-
form
powder
assay
≥98%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
originator
Eli Lilly
originator
-
originator
-
originator
-
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154)
Gene Information
human ... ADRB1(153)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dobutamine hydrochloride
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)