Przejdź do
D0530
Dialysis tubing, high retention seamless cellulose tubing
avg. flat width 32 mm (1.3 in.), MWCO 14000, 99.99% retention
Synonim(y):
Dialysis tubing
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ft
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123100
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
avg. diam.
20 mm , when full
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
capacity
~100 mL/ft
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
General description
Retains >99% of cytochrome c (M.W. 14,000) in solution over a 10-hour period.
Packaging
Supplied in rolls, dry
Preparation Note
Removal of glycerol included as a humectant can be accomplished by washing the tubing in running water for 3-4 hours. Removal of sulfur compounds can be accomplished by treating the tubing with a 0.3% (w/v) solution of sodium sulfide at 80°C for 1 minute. Wash with hot water (60°C) for 2 minutes, followed by acidification with a 0.2% (v/v) solution of sulfuric acid, then rinse with hot water to remove the acid. This tubing will retain most proteins of molecular weight 14,000 or greater.
Analysis Note
May contain glycerin and sulfur compounds in more than trace amounts; washing instructions are included.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D0405D9277D0655
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
pore size
14000 MWCO, 99.99% retention
pore size
-
pore size
12400 MWCO, 99.99% retention
capacity
~100 mL/ft
capacity
~50 mL/ft
capacity
~10 mL/ft
capacity
~150 mL/ft
avg. diam.
20 mm , when full
avg. diam.
15 mm , when full
avg. diam.
6 mm , when full
avg. diam.
25 mm , when full
avg. flat width
32 mm (1.3 in.)
avg. flat width
23 mm (0.9 in.)
avg. flat width
10 mm (0.4 in.)
avg. flat width
40 mm (1.6 in.)
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)