Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6340,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H18N2O4S · C6H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
421.55
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
258-478-3
MDL number:
6340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Dansyl-L-alanine cyclohexylammonium salt, fluorescent amino acid
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
protein expression: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1CCCCC1.C[C@H](NS(=O)(=O)c2cccc3c(cccc23)N(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H18N2O4S.C6H13N/c1-10(15(18)19)16-22(20,21)14-9-5-6-11-12(14)7-4-8-13(11)17(2)3;7-6-4-2-1-3-5-6/h4-10,16H,1-3H3,(H,18,19);6H,1-5,7H2/t10-;/m0./s1
InChI key
CZUBQNQWSOLSJH-PPHPATTJSA-N
Application
Alanine conjugated to the fluorophore 5-(dimethylamino)naphthalene-1-sulfonyl (dansyl). The unnatural amino acid has been incorporated into expressed proteins by use of a mutated aminoacyl-tRNA synthetase specific for dansylalanine.[1]
Biochem/physiol Actions
Dansyl-L-alanine contains an N-terminal fluorophore (dansyl) making it useful as a fluorescent marker/probe. Dansylalanine can be incorporated into proteins by newly developing techniques that expand the genetic code.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) deacetylase assay: suitable | technique(s) - |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?