Przejdź do
CRISPR19V
Cząsteczki transdukcyjne Lenti CRISPR Universal Non-Target Control#2 (wektor LV04)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106609
Form:
liquid
Concentration:
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
1610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 200 μL
concentration
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Cząsteczki transdukcyjne Lenti CRISPR Non-Target Control#2 (wektor LV04) zawierają sekwencję gRNA, która nie jest ukierunkowana na znane ludzkie, mysie i szczurze geny. Cząsteczki transdukcyjne non-target control#2 są użyteczne jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących klony lentiwirusowe CRISPR i dla typów komórek, które nie są podatne na transfekcję. Lenti CRISPR Non-Target Control#2 wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z RNA prowadzącego U6 (non-target#2) i kasety oporności na puromycynę hPGK oraz białka niebieskiej fluorescencji do fluoroforescencji. Ta kontrola wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Cząsteczki oparte na lentiwirusach umożliwiają skuteczną infekcję i integrację konstruktu w zróżnicowanych i nie dzielących się komórkach, takich jak neurony i komórki dendrytyczne, przezwyciężając trudności związane z niską transfekcją i integracją podczas korzystania z tych linii komórkowych. Samoaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe są wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję kompatybilnymi plazmidami pakującymi i otoczkowymi.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakterii lub ssaków.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPR18VCRISPR20VCRISPR15H
description
-
description
-
description
-
description
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
concentration
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
concentration
(1x106 TU/ml (via p24 titering assay))
concentration
(1x106 TU/mL (via p24 titering assay))
concentration
(5x108 TU/ml (via p24 titering assay))
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 200 μL
packaging
vial of 8 x 25 μL
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)