Przejdź do
CRISPR19
Plazmid DNA Lenti CRISPR Universal Non-Target Control#2 (wektor LV04)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1050,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41106610
1050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
packaging
vial of 50 μL
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA )
application(s)
CRISPR
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Lenti CRISPR Non-Target Control#2 (wektor Lv04) to lentiwirusowy wektor plazmidowy zawierający sekwencję gRNA, która nie jest ukierunkowana na znane geny ludzkie, mysie i szczurze. Format DNA tego konstruktu kontrolnego pozwala na bezpośrednią transfekcję w eksperymentach knockout lub użycie w procesie pakowania wirusowego (w eksperymentach knockdown opartych na lentiwirusach). Wektor ten jest przydatny jako kontrola negatywna w eksperymentach wykorzystujących klony lentiwirusowe CRISPR. Kontrola niecelowana lenti CRISPR wykorzystuje dwuskładnikowy system składający się z RNA prowadzącego U6 (niecelowanego) i kasety oporności na puromycynę napędzanej hPGK oraz białka niebieskiej fluorescencji do fluoroforescencji. Ta kontrola wymaga dostarczenia Cas9 przez oddzielny wektor.
Application
Functional Genomics/Screening/Target Validation
Other Notes
Geny oporności na antybiotyki ampicylinę i puromycynę zapewniają selekcję odpowiednio w komórkach bakteryjnych lub ssaczych. Samoinaktywujące się, niekompetentne replikacyjnie cząstki wirusowe mogą być wytwarzane w komórkach pakujących (HEK293T) poprzez współtransfekcję z kompatybilnymi plazmidami pakującymi (nr produktu SHP002).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRISPR20CRISPR21CRISPR18
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA )
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA )
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
concentration
20 ng/μL in TE buffer; DNA (1μg of plasmid DNA)
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
application(s)
CRISPR
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)