Przejdź do
CLS4873
Corning® Costar® reagent reservoirs
white polystyrene, capacity 100 mL, pack of 100 ea (Individually wrapped)
Synonim(y):
Pipette tips for Velocity
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2060,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.14
UNSPSC Code:
41121522
Manufacturer/tradename:
Corning 4873
Capacity:
100 mL
Material:
U-bottom bottom, white polystyrene
Sterility:
sterile
2060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
U-bottom bottom, white polystyrene
sterility
sterile
packaging
pack of 100 ea (Individually wrapped)
manufacturer/tradename
Corning 4873
capacity
100 mL
General description
Corning® Costar® reagent disposable reservoirs are used to repetitively fill multichannel pipettors. These reserviors are non-pyrogenic and free of DNase/RNase contamination.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS4872CLS4871CLS4870
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
capacity
100 mL
capacity
100 mL
capacity
50 mL
capacity
50 mL
manufacturer/tradename
Corning 4873
manufacturer/tradename
Corning 4872
manufacturer/tradename
Corning 4871
manufacturer/tradename
Corning 4870
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
U-bottom bottom, white polystyrene
material
U-bottom bottom, white polystyrene
packaging
pack of 100 ea (Individually wrapped)
packaging
pack of 200 ea (Bulk)
packaging
pack of 100 ea (Individually wrapped)
packaging
pkg of 200 ea, pkg of 5 ea
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)