Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 165,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.73
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Corning 440129
165,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócsterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 440129
diam. × L
5/16 × 18 in. , two-pieces
General description
Corning offers a stainless steel, two piece, 18 in. (45.7cm) support rod with a 5/16 in. (0.8 cm) diameter that consists of two 9 in. rods that screw together. It screws into the base of Corning hot plate and stirrer models PC-400/410/420, PC-400D/410D/420D and PC-600D/610D/620D.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description diam. × L 5/16 × 18 in. , two-pieces | description stainless steel | description - | description base size 4 in. × 6 in., Heavy duty |
| manufacturer/tradename Corning 440129 | manufacturer/tradename Corning 400084 | manufacturer/tradename Benchmark Scientific H4000-ROD | manufacturer/tradename - |
| diam. × L 5/16 × 18 in. , two-pieces | diam. × L 5/16 in. × 12 in. | diam. × L - | diam. × L - |
| sterility non-sterile | sterility - | sterility - | sterility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pręt podtrzymujący do płyt grzejnych i mieszadeł Corning®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?