Przejdź do
CLS3924
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
high binding surface w/o lid, black
Synonim(y):
1 x 8 strip plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4300,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
black bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well)
Size:
96 wells
4300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
black bottom, flat bottom clear polystyrene (96-well)
sterility
non-sterile
feature
skirt, lid: no
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 3924
size
96 wells
well volume
360 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
black
suitability
suitable for (assay)
binding type
high binding surface
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2580CLS2593CLS43923
description
high binding surface w/o lid, black
description
high binding surface, without stripwell holder
description
medium binding surface, clear
description
high binding surface, flat bottom white (4 cavity), non-sterile
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), black bottom
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round wells, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), flat bottom white (4 cavity)
binding type
high binding surface
binding type
high binding surface
binding type
non-treated surface
binding type
-
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
well volume
360 μL
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)