Przejdź do
CLS3847
Corning® 384 well microplate
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, pack of 20 ea
Synonim(y):
384 multiwell plates
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
18 970,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear polystyrene , flat bottom
Size:
384 wells
18 970,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polystyrene , flat bottom
sterility
non-sterile
feature
lid
packaging
case of 100 ea, pack of 20 ea
manufacturer/tradename
Corning 3847
technique(s)
cell culture: suitable
size
384 wells
color
clear
suitability
suitable for (cell cuture)
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS3702BCCLS3985BCCLS3700
description
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid, pack of 20 ea
description
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid: no, case of 100
description
Tissue Culture (TC)-treated surface, clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, with generic barcode, lid, case of 50
description
clear polystyrene, flat bottom, non-sterile, lid: no, case of 100
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell cuture)
suitability
suitable for (cell culture)
suitability
suitable for (cell cuture)
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
size
384 wells
material
flat bottom , clear polystyrene
material
square wells, clear bottom, clear polystyrene , flat bottom
material
clear polystyrene , flat bottom , clear bottom
material
clear polystyrene , clear bottom, flat bottom
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
color
clear
color
clear
color
black
color
clear
manufacturer/tradename
Corning 3847
manufacturer/tradename
Corning 3702BC
manufacturer/tradename
Corning 3985BC
manufacturer/tradename
Corning 3700
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® 384 well microplate
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)