Przejdź do
CLS358339
Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
Synonim(y):
culture tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
6330,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41104932
6330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blue Nylon
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 358339
size
40 μm
application(s)
filtration
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS358037CLS352360CLS431750
description
size 40 μm, blue Nylon, non-sterile
description
size 40 μm, double bagged, non-sterile
description
pore size 100 μm, yellow Nylon, sterile
description
pore size 40 μm, blue, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 358339
manufacturer/tradename
Corning 358037
manufacturer/tradename
Corning 352360
manufacturer/tradename
Corning 431750
material
blue Nylon
material
Nylon
material
yellow Nylon
material
blue , Nylon
size
40 μm
size
40 μm
size
-
size
-
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)