Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9560,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41104932
9560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
Nylon
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Corning 358037
size
40 μm
application(s)
filtration
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description size 40 μm, double bagged, non-sterile | description pore size 40 μm, blue Nylon, sterile | description pore size 40 μm, blue, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea | description pore size 70 μm, white, sterile, pkg of (individually wrapped), pack of 50 ea, Corning 431751 |
| manufacturer/tradename Corning 358037 | manufacturer/tradename Corning 352340 | manufacturer/tradename Corning 431750 | manufacturer/tradename Corning 431751 |
| sterility non-sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material Nylon | material blue Nylon | material blue , Nylon | material Nylon , white |
| size 40 μm | size - | size - | size - |
| application(s) filtration | application(s) filtration | application(s) - | application(s) - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Strainer For Use With 50ml Conical Tubes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?