Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6330,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6330,00 zł
material
flat bottom white wells
sterility
sterile
feature
lid
packaging
pkg of 50 ea (10 packs of 50)
manufacturer/tradename
Corning 356665
size
384 wells
well size
384 wells
binding type
Tissue Culture (TC)-treated surface
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description well size 384 wells, flat bottom white wells, sterile, lid | description well size 384 wells, flat bottom clear wells, lid, sterile | description well size 384 wells, flat bottom clear black wells, sterile, lid | description well size 384 wells, flat bottom clear white wells, sterile, lid |
| manufacturer/tradename Corning 356665 | manufacturer/tradename Corning 356666 | manufacturer/tradename Corning 356667 | manufacturer/tradename Corning 356664 |
| feature lid | feature lid | feature lid | feature lid |
| binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface | binding type Tissue Culture (TC)-treated surface |
| sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile | sterility sterile |
| material flat bottom white wells | material flat bottom clear wells | material flat bottom clear black wells | material flat bottom clear white wells |
| size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells | size 384 wells |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® BioCoat™ Collagen I Microplate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?