Przejdź do
CLS353089
Corning® Falcon® Cell Scraper
blade L 3.0 cm, handle L 25 cm, sterile
Synonim(y):
lab equipment accessory
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2130,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41122403
2130,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
TPE
sterility
sterile
manufacturer/tradename
Corning 353089
technique(s)
cryopreservation: suitable
blade L
3.0 cm
handle L
25 cm
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Falcon is a registered trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS353085CLS353086CLS3011
material
TPE
material
TPE
material
TPE
material
-
manufacturer/tradename
Corning 353089
manufacturer/tradename
Corning 353085
manufacturer/tradename
Corning 353086
manufacturer/tradename
Corning 3011
handle L
25 cm
handle L
18 cm
handle L
25 cm
handle L
39 cm
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
blade L
3.0 cm
blade L
1.8 cm
blade L
1.8 cm
blade L
3.0 cm
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Corning® Falcon® Cell Scraper
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)