Przejdź do
CLS2481
Corning® 1 x 8 Stripwell™ 96 well plates
low volume, high binding surface, clear
Synonim(y):
1 x 8 strip plate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4700,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121800
Material:
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round clear wells
Size:
96 wells
4700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round clear wells
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2481
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
clear
suitability
suitable for (assay)
binding type
high binding surface
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2485CLS2484CLS2483
description
low volume, high binding surface, clear
description
low volume, high binding surface, bulk packed, white
description
low volume, medium binding surface, bulk packed, white
description
low volume, high binding surface, black
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
round clear wells, clear polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well)
material
round white wells, flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate, round white wells
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
well volume
190 μL
color
clear
color
white
color
white
color
black
feature
skirt, lid: no
feature
lid: no, skirt
feature
lid: no
feature
lid: no
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)