Przejdź do
CLS2485
Corning® 1 x 8 Stripwell 96 well plates
low volume, high binding surface, bulk packed, white
Synonim(y):
1 x 8 Stripwell Plates, 96-Well Stripwell Plate, 96-Well Stripwell Plates
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1790,00 zł
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5150,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Material:
flat bottom clear polystyrene (96-well), round white wells, white polystyrene plate
Size:
96 wells
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round white wells, white polystyrene plate
sterility
non-sterile
feature
lid: no, skirt
packaging
plate of 12 strips
manufacturer/tradename
Corning 2485
size
96 wells
well volume
190 μL
well working volume
75-200 μL , for low volume plates volume is 50-125 μL
color
white
suitability
suitable for (assay)
binding type
high binding surface
General description
The Costar 1 × 8 strips are pre-assembled in an "egg crate" style 96 well strip holder. Strips fit in holder only one way, eliminating mis-orientation. If covers are needed, the notched cover fits the fully assembled strip holder.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripwell is a trademark of Corning, Inc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CLS2484CLS2482CLS2483
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
size
96 wells
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
suitability
suitable for (assay)
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), white polystyrene plate, round white wells
material
flat bottom clear polystyrene (96-well), round white wells, white polystyrene plate
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
material
black polystyrene plate, flat bottom clear polystyrene (96-well), round black wells
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
packaging
plate of 12 strips
binding type
high binding surface
binding type
-
binding type
non-treated surface
binding type
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)