Przejdź do
Eos-HL-60
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Suspension
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Lymphoblastoid
Manufacturer/tradename:
ECACC
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood
manufacturer/tradename
ECACC
packaging
tube of 5 μg 96100920-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96100920-1VL
growth mode
Suspension
karyotype
Not specified
morphology
Lymphoblastoid
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badanie produkcji i funkcji ludzkich eozynofilów, analiza różnicowania.
Biochem/physiol Actions
Dane STR-PCR: Amelogenina: X
CSF1PO: 13,14
D13S317: 8,11
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 11,12
THO1: 8
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
Eos-HL-60 jest wariantem linii komórek promielocytowych HL60 utworzonym przez subklonowanie w metylocelulozie. Chociaż komórki są zdolne do powrotu do fenotypu rodzicielskiego, większość pasaży utrzymuje wysoki stopień różnicowania eozynofilów. Wykazano, że Eos-HL-60 i HL-60 są genetycznie identyczne dzięki profilowaniu STR.
Ludzka białaczka promielocytowa rasy kaukaskiej
Preparation Note
IDMEM + 2mM Glutamina + 0.5mM Kwas masłowy + 10% Płodowa surowica bydlęca (FBS); pH7.6; dodać kwas masłowy do pożywki tuż przed użyciem.
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CB_88113007CB_98052918CB_96090513
vibrant-m
Eos-HL-60
vibrant-m
ML-1
vibrant-m
Klon 15 HL-60
vibrant-m
Sci-1
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 88113007, human blood, Lymphoblastoid
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 98052918, human unknown/unspecified, Lymphoblastoid
description
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA.
receptors
Not specified
receptors
Not specified
receptors
IL-5
receptors
Not specified
packaging
tube of 5 μg 96100920-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96100920-1VL
packaging
tube of 5 μg 88113007-DNA-5UG, pkg of vial of cells 88113007-1VL
packaging
tube of 5 μg 98052918-DNA-5UG, pkg of vial of cells 98052918-1VL
packaging
tube of 5 μg 96090513-DNA-5UG, pkg of vial of cells 96090513-1VL
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
relevant disease(s)
cancer
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
storage temp.
−196°C
biological source
human blood
biological source
human blood
biological source
human unknown/unspecified
biological source
human blood
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Lymphoblastoid
morphology
Lymphoblastoid
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)