Merck
Meta 15
90062270, mouse lung, Fibroblast
About This Item
Kod UNSPSC:
41106514
product name
Meta 15, 90062270
pochodzenie biologiczne
mouse lung
tryb wzrostu
Adherent
kariotyp
Not specified
morfologia
Fibroblast
produkty
Not specified
receptory
Not specified
metody
cell culture | mammalian: suitable
powiązane choroby
metastasis
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−196°C
Powiązane kategorie
Pochodzenie linii komórkowej
Mouse TS/A lung metastases
Opis linii komórkowej
Derived from fifteen repeated subcutaneous passages of mouse lung metastases, the parent line being TS/A.
Zastosowanie
Tumourigenicity studies
pożywka hodowlana
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Rutyna subkultury
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Inne uwagi
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.