Przejdź do
LL/2(LLc1)
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 90020104, mouse lung, Not specified
Synonim(y):
Komórki LLC1, Komórki linii 1 raka płuca Lewisa
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
mouse lung
Relevant disease(s):
cancer
Growth mode:
Adherent
Karyotype:
Not specified
Morphology:
Not specified
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse lung
packaging
tube of 5 μg 90020104-DNA-5UG, pkg of vial of cells 90020104-1VL
growth mode
Adherent
karyotype
Not specified
morphology
Not specified
products
Not specified
receptors
Not specified
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
Application
Badania nad nowotworami, przerzutami i środkami chemioterapeutycznymi
Biochem/physiol Actions
Pochodzą z płuca myszy C57BL, której wszczepiono pierwotnego raka płuca Lewisa. Komórki te mogą być wykorzystywane jako model przerzutów i do badania wpływu środków chemioterapeutycznych.
Rak płuc myszy C57BL Lewis
Preparation Note
Rozdzielić subkonfluentne hodowle (70-80%) w stosunku 1:4 do 1:6, tj. wysiać 2-4x10 000 komórek/cm2 przy użyciu techniki mechanicznej (aspiracja); 5%CO2; 37°C. Komórki odrywają się jako agregaty i dlatego trudno je policzyć.
DMEM + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Other Notes
W przypadku przesyłek w regionie Azji i Pacyfiku mogą obowiązywać dodatkowe opłaty za transport i obsługę. Więcej informacji można uzyskać u lokalnego przedstawiciela działu obsługi klienta.
This cell line is part of the European Collection of Authenticated Cell Cultures (ECACC), an international repository managed by the United Kingdom Health Security Agency (UKHSA). No licensing agreement is required when either this cell line or the DNA extracted from it are used for internal research purposes only. Any other use of these products is prohibited without the express written permission of UKHSA. Inquiries regarding authorized use of this cell line or its genomic DNA may be directed to culturecollections@ukhsa.gov.uk.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)